Merck
804789
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluorethanol-d3
99 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
CF3CD2OD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−44 °C (lit.)
Dichte
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2/i1D2,6D
InChIKey
RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
84.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 °C - closed cup