Fortfahren mit
614149
Cholsäure-2,2,4,4-d4
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid-D4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.760,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24D4H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.60
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
solid
€ 1.760,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
200-201 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1([2H])C[C@]2(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]2C([2H])([2H])[C@@H]1O)[C@H](C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O5/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29)/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8D2,10D2
InChI key
BHQCQFFYRZLCQQ-YFEOEUIKSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
330256W589349903809
description
98 atom % D, 98% (CP)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
-
mass shift
M+4
mass shift
M+4
assay
98% (CP)
assay
>99% (TLC)
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
methanol solution
form
-
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)