Merck
792470
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos
96% (HPLC)
Synonym(e):
2-Di-t-butylphosphino-4-methoxy-3,5,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl, [~1:1 mixture with regioisomer, 2-Di-t-butylphosphino-5-methoxy-3,4,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl]
Größe auswählen
250 MG
€ 101,00
1 G
€ 274,00
5 G
€ 1.090,00
€ 101,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 101,00
1 G
€ 274,00
5 G
€ 1.090,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C33H53OP
Molekulargewicht:
496.75
UNSPSC-Code:
12350000
NACRES:
NA.22
€ 101,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
125-135 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the