Merck
730998
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos
97%
Synonym(e):
t-Bu Brett Phos, t-BuBrett-Phos, tertButylBrettPhos, t-BuBrett Phos, t-BuBrettPhos, [3,6-Dimethoxy-2′,4′,6′-tris-(1-methylethyl)-[1,1′-biphenyl]-2-yl]-bis-(1,1-dimethylethyl)-phosphin, tert-ButylBrettPhos
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H49O2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
reagent type: ligand
reaction type: Fluorinations
mp (Schmelzpunkt)
166-170 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
COc1ccc(OC)c(c1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)-c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C31H49O2P/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12/h15-21H,1-14H3
InChIKey
REWLCYPYZCHYSS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tBuBrettPhos ist ein von der Buchwald-Gruppe entwickelter Dialkylbiarylphosphin-Ligand. Er macht die Kreuzkupplungsreaktionen effizienter und zeigt eine verbesserte Reaktivität im Vergleich zu anderen katalytischen Systemen.
tBuBrettPhos ist ein Phosphinligand, der in Palladium-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen breite Anwendung findet.
Anwendung
Häufige Anwendungen
  • Buchwald-Hartwig-Aminierung und C-O-Kopplung
  • Suzuki-, Negishi-, Stille-, Hiyama-, Sonogashira-Kreuzkupplungen
  • α-Arylierungsreaktion
Neue Anwendungen:
  • Umwandlung von Aryl- und Vinyltriflaten in Bromide und Chloride
  • Umwandlung von Aryltriflaten in Arylfluoride
  • O-Arylierung von Ethylacetohydroximat
  • Umwandlung von Arylchloriden und -sulfonaten in Nitroaromate
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Weißer kristalliner Feststoff
  • Luft- und feuchtigkeitsstabil
  • Thermisch stabil
  • Hocheffizient
  • Große Toleranz gegenüber funktionellen Gruppen
  • Ausgezeichnete Selektivität und Umwandlung
Rechtliche Hinweise
Nutzung nach Maßgabe von US-Patent 7.858.784
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pd-Catalyzed Conversion of Aryl Chlorides, Triflates, and Nonaflates to Nitroaromatics.
Fors BP, et al.
Journal of the American Chemical Society, 131, 12898-12898 (2009)
Pd-Catalyzed O-Arylation of Ethyl Acetohydroximate: Synthesis of O-Arylhydroxylamines and Substituted Benzofuran
Maimone TJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132, 9990-9990 (2010)
Transition-metal-catalyzed cross-couplings through carbene migratory insertion
Xia Y, et al.
Chemical Reviews, 117(23), 13810-13889 (2017)
Formation of ArF from LPdAr (F): Catalytic conversion of aryl triflates to aryl fluorides.
Watson DA, et al.
Science, 325, 1661-1661 (2009)
Xiaoqiang Shen et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(40), 14076-14078 (2010-09-23)
The palladium-catalyzed conversion of aryl and vinyl triflates to aryl and vinyl halides (bromides and chlorides) has been developed using dialkylbiaryl phosphine ligands. A variety of aryl, heteroaryl, and vinyl halides can be prepared via this method in good to
Verwandter Inhalt
Die Catalexis-Plattform verbessert die Katalyse durch digitale Optimierung der Katalysatorauswahl, um die effektivsten Phosphinliganden für Kreuzkupplungsreaktionen zu identifizieren.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.