Merck
804193
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G3
Synonym(e):
Me3(OMe)tBuXPhos Pd G3
Größe auswählen
250 MG
€ 168,00
1 G
€ 592,00
€ 168,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 168,00
1 G
€ 592,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H66NO4PPdS
Molekulargewicht:
866.48
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 168,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
CC1=C([R])C([R])=C(C)C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=C1P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.NC3=C(C=CC=C3)C4=C(C=CC=C4)[Pd]OS(C)(=O)=O
Allgemeine Beschreibung
Me3(OMe)tBuXPhos-Pd-G-3 is a versatile palladium precatalyst developed by Buchwald group. It is widely employed in various cross-coupling reactions involving the formation of C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3, and C-S bonds. Precatalysts effectively generate active catalytic species for use in various reactions.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.