Merck
768200
Sigma-Aldrich
[Di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
Synonym(e):
Me-Dalphos-AuNTf2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40AuF6N2O4PS2
Molekulargewicht:
898.71
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
177-215 °C (Decomposition)
SMILES String
CN(C)C1=CC=CC=C1P([C@@]2(C3)C[C@]4([H])C[C@@]3([H])C[C@@](C2)([H])C4)[C@]56C[C@]7([H])C[C@](C[C@](C7)([H])C6)([H])C5.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C28H40NP.C2F6NO4S2.Au/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;/q;-1;+1/t19-,20+,21-,22-,23+,24-,27-,28-;;
InChIKey
NUVWBEADMRTXIV-BAWKCOTESA-N
Anwendung
Gold catalyst for cross coupling
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)