Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 63,90 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H36AuClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
621.01
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
[(IPr)AuCl], Umicore
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: gold, reagent type: catalyst
sustainability
Sustainability features
mp
298 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Au]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Au.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI key
CNJQLSINQGKZAW-UHFFFAOYSA-M
General description
This productaligns with the Green Chemistry Principle of Catalysis. Click here for more information.
Legal Information
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?