Merck
76179
Sigma-Aldrich
D-2,3-Diamino-propionsäure -monohydrochlorid
≥99.0% (AT)
Synonym(e):
3-Amino-D-alanin -monohydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H8N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.57
Beilstein:
5293359
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (AT)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D −25±2°, c = 2% in 0.5 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
235-240 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl[H].NC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H8N2O2.ClH/c4-1-2(5)3(6)7;/h2H,1,4-5H2,(H,6,7);1H/t2-;/m1./s1
InChIKey
SKWCZPYWFRTSDD-HSHFZTNMSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)