Merck
ABE1971-I
Anti-phospho TFEB (Ser142)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Transcription factor EB, Class E basic helix-loop-helix protein 35, bHLHe35
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
6
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pSer142)
Gene Information
human ... TFEB(7942)
General description
Transkriptionsfaktor EB (UniProt: P19484; auch bekannt als Klasse E basisches Helix-Loop-Helix-Protein 35, bHLHe35) wird beim Menschen durch das TFEB-Gen (auch bekannt als BHLHE35) kodiert (Gen-ID: 7942). TFEB ist ein basischer Helix-Loop-Helix(bHLH)-Leucin-Reißverschluss-Transkriptionsfaktor, der eine wichtige Rolle bei der Regulierung der lysosomalen Biogenese spielt. TFEB spielt auch eine wichtige Rolle bei der transkriptionellen Reaktion auf Hunger und steuert die Autophagie, indem es die Bildung von Autophagosomen und die Fusion von Autophagosomen und Lysosomen positiv reguliert. TFEB wird von mTORC1 und ERK an Ser142 phosphoryliert, was seine Translokation in den Zellkern verhindert. Die pharmakologische Hemmung von mTORC1 sowie Hunger und lysosomale Störungen aktivieren die Translokation des TFEB-Zellkerns. In ähnlicher Weise wird gezeigt, dass die Serin-Threonin-Kinase RIP1/RIPK1 den basalen autophagischen Fluss unterdrückt, indem sie die ERK aktiviert, die wiederum TFEB an Ser142 phosphoryliert und dadurch die TFEB-vermittelte Transkription von Genprodukten verhindert, die an der Autophagie beteiligt sind.
~65 kDa beobachtet; 52,87 kDa berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das 15 Aminosäuren um Phosphoserin 142 aus der N-terminalen Hälfte des menschlichen Transkriptionsfaktors EB, Isoform 1, entspricht.
Application
Anti-phospho TFEB (Ser142), Best.-Nr. ABE1971-I, ist ein hochspezifischer polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf den an Serin 142 phosphorylierten Transkriptionsfaktor EB abzielt und für die Verwendung im Western Blotting getestet wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper weist spezifisch den an Serin 142 phosphorylierten Transkriptionsfaktor EB in menschlichen Zellen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in transfizierte HEK293-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-TFEB (Ser142) im Lysat von HEK293-Zellen nach, die mit FLAG-markiertem Wildtyp-TFEB transfiziert waren.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c