Merck
760676
Sigma-Aldrich
Dibenzocyclooctyne-PEG4-Maleimid
for Copper-free Click Chemistry
Synonym(e):
DBCO-PEG4-Maleimid
Größe auswählen
1 MG
€ 37,20
5 MG
€ 111,00
50 MG
€ 422,00
€ 37,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 37,20
5 MG
€ 111,00
50 MG
€ 422,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H42N4O9
Molekulargewicht:
674.74
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 37,20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
maleimide
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(CCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C36H42N4O9/c41-32(14-18-39-34(43)11-12-35(39)44)38-17-20-47-22-24-49-26-25-48-23-21-46-19-15-33(42)37-16-13-36(45)40-27-30-7-2-1-5-28(30)9-10-29-6-3-4-8-31(29)40/h1-8,11-12H,13-27H2,(H,37,42)(H,38,41)
InChIKey
VVFZXPZWVJMYPX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Das funktionalisierte Cyclooctin-Derivat Maleimid zum Einbau des Cyclooctinanteils in Thiol-haltige Verbindungen oder Biomoleküle. Cyclooctine haben sich bei Stamm-vermittelten kupferfreien Azid-Alkin-Cycloadditionsreaktionen als nützlich erwiesen. Dieses Dibenzocyclooktin reagiert ohne Cu(I)-Katalysator mit Azid-funktionalisierten Verbindungen oder Biomolekülen, um eine stabile Triazolverbindung zu erzeugen. Der lipophile PEG-Spacer trägt zur Reduzierung von Aggregations- und Präzipitationsproblemen bei der Markierung von Biomolekülen bei.
Anwendungen sind u.a.:
  • Protein-Peptid-Konjugate
  • Antikörper-Enzym- oder Antikörper-Wirkstoff-Konjugate
  • Protein- oder Peptid-Oligonukleotid-Konjugate
  • Oberflächenmodifikation
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ning, X., et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47, 2253-2255 null
Efficient cargo delivery into adult brain tissue using short cell-penetrating peptides
Kizil C, et al.
PLoS ONE, 10(4), e0124073-e0124073 (2015)
Nano-scale alignment of proteins on a flexible DNA backbone.
Nojima T, et al.
PLoS ONE, 7(12), e52534-e52534 (2012)
Xiaowen Liu et al.
Biomacromolecules, 17(1), 173-182 (2015-12-15)
Intracellularly-acting therapeutic proteins are considered promising alternatives for the treatment of various diseases. Major limitations of their application are low efficiency of intracellular delivery and possible reduction of protein activity during derivatization. Herein, we report pH-sensitive covalent modification of proteins
Lutz Nuhn et al.
Bioconjugate chemistry, 29(7), 2394-2405 (2018-06-12)
Tumor-associated macrophages (TAMs) with high expression levels of the Macrophage Mannose Receptor (MMR, CD206) exhibit a strong angiogenic and immune suppressive activity. Thus, they are a highly attractive target in cancer immunotherapy, with the aim to modulate their protumoral behavior.
Artikel
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.