Fortfahren mit
764205
Alkyne-PEG4-maleimide
90% (HPLC)
Synonym(e):
Acetylene-PEG4-maleimide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26N2O7
Molekulargewicht:
382.41
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
90% (HPLC)
Form:
liquid
€ 79,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
90% (HPLC)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
mp
62-67 °C
functional group
alkyne, maleimide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCOCCOCCOCCOCC#C)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C18H26N2O7/c1-2-8-24-10-12-26-14-15-27-13-11-25-9-6-19-16(21)5-7-20-17(22)3-4-18(20)23/h1,3-4H,5-15H2,(H,19,21)
InChI key
GHEBECZRHJXPTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Alkyne-PEG4-maleimide has been used for modification of Csy containing bacterial collagens by introducing alkyne moiety to enable it for further chemical modification.
Heterobifunctional crosslinker enabling the connection of an azide containing compound or biomolecule to one with a thiol. The maleimide group will react preferentially with thiols to form a covalent adduct and the terminal alkyne will react with azides via copper-catalyzed 1,3-dipolar cycloaddition click chemistry. The hydrophilic PEG spacer adds to the water solubility of this reagent, allowing for easy modification cysteine containing biomolecules such as antibodies, proteins and peptides with the terminal alkyne. The PEG spacer also reduces aggregation of modified proteins stored in solution by adding hydrophilic character.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
764248764213SML4401
description
90% (HPLC)
description
-
description
for copper catalyzed click labeling
description
≥98% (HPLC)
assay
90% (HPLC)
assay
-
assay
95%
assay
≥98% (HPLC)
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
reaction suitability
reaction type: click chemistry
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
powder
mp
62-67 °C
mp
-
mp
55-64 °C
mp
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)