Fortfahren mit
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 29,50 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,10 |
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 422,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: cross-linking reagent
functional group
maleimide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCC(NCCC(N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4)=O)=O)C=CC1=O
InChI
1S/C25H21N3O4/c29-22(14-16-27-23(30)11-12-24(27)31)26-15-13-25(32)28-17-20-7-2-1-5-18(20)9-10-19-6-3-4-8-21(19)28/h1-8,11-12H,13-17H2,(H,26,29)
InChI key
NHFQNAGPXIVKND-UHFFFAOYSA-N
Application
Applications Include:
- Protein-peptide conjugates
- Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
- Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
- Surface modification
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for Copper-free Click Chemistry | description for Copper-free Click Chemistry | description for Copper-free Click Chemistry | description for Copper-free Click Chemistry |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry | reaction suitability reagent type: cross-linking reagent, reaction type: click chemistry | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker | reaction suitability reaction type: click chemistry, reagent type: linker |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| functional group maleimide | functional group maleimide | functional group hydroxyl | functional group carboxylic acid |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?