760277
D-Alanine-13C3,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonym(e):
(R)-2-Aminopropionic acid-13C3,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-ROQAEYOOSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable