Wichtige Dokumente
618527
D-Alanin-15N
98 atom % 15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -14.5°, c = 2 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
291 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C[C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i4+1
InChIKey
QNAYBMKLOCPYGJ-GNVKNKTISA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)