Wichtige Dokumente
758388
Pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline
99% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
99% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
310-315 °C
SMILES String
c1cnc2c(c1)c3nccnc3c4cccnc24
InChI
1S/C14H8N4/c1-3-9-11(15-5-1)12-10(4-2-6-16-12)14-13(9)17-7-8-18-14/h1-8H
InChIKey
IBOSPAWVGHGUAV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)