Merck
758116
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-153 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1cc(C=O)c(O)cc1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-8-2-5(4-9)6(10)3-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
ZFZAFNQYRZGWNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)