Wichtige Dokumente
464120
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyd
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
COc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-5(4-9)2-6(10)8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
RRKMWVISRMWBAL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)