Merck
756369
Sigma-Aldrich
1,3-Dicyclohexylimidazolium chloride
Synonym(e):
1,3-Dicyclohexyl-1H-imidazolium chloride
Größe auswählen
1 G
€ 175,00
5 G
€ 500,00
€ 175,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 175,00
5 G
€ 500,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H25ClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 175,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
101-144 °C (decomposition)
SMILES String
[Cl-].C1CCC(CC1)n2cc[n+](c2)C3CCCCC3
InChI
1S/C15H25N2.ClH/c1-3-7-14(8-4-1)16-11-12-17(13-16)15-9-5-2-6-10-15;/h11-15H,1-10H2;1H/q+1;/p-1
InChIKey
UPJKDKOHHMKJAY-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rimesh Augustine et al.
Journal of materials chemistry. B, 8(26), 5745-5755 (2020-06-11)
A series of multi-stimuli-responsive poly(N-isopropylacrylamide)30-SS-block-poly(L-lysine)30-block-poly(caprolactone)n (p(NIPAM)30-SS-b-p(Lys)30-b-p(CL)n) (n = 50, 75, 100, 125) triblock copolymers have been synthesized by combining reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization of NIPAM, organo-catalyzed ring-opening polymerization (ROP) of Z-lysine N-carboxyanhydride and metal-catalyzed ROP of CL with an