Wichtige Dokumente
656631
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium-Chlorid
95%
Synonym(e):
N,N′-(2,4,6-Trimethylphenyl)dihydroimidazolium-chlorid
Qualitätsniveau
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
280-286 °C
SMILES String
[Cl-].Cc1cc(C)c(N2CC[N+](=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H27N2.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;/h9-13H,7-8H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
COGMCBFILULEOS-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
A wide range of NHC ligands are commonly available which exhibit high activities.
Emerging class of privileged ligands
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions