Merck
693553
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-Dihydroimidazoliumtetrafluorborat
95%
Synonym(e):
4,5-Dihydro-1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-imidazolium-tetrafluoroborat, N,N′-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-dihydroimidazolium-tetrafluoroborat, SIPr-HBF4
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H39BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CC[N+](=C2)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H39N2.BF4/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5/h9-14,17-21H,15-16H2,1-8H3;/q+1;-1
InChIKey
KFZBJQUHHALFSR-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)