Merck
715425
Sigma-Aldrich
Chloro[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-yliden]kupfer(I)
95%
Synonym(e):
[1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-yliden]-kupfer(I)- chlorid
Größe auswählen
250 MG
€ 73,80
€ 73,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 73,80
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24ClCuN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 73,80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
273-277 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(N2C=CN(\C2=[Cu]/Cl)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.ClH.Cu/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JMQRNHTTZWNLMH-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Catalyst for:
  • Hydroboration of terminal alkynes
  • Click reaction of azides with terminal alkynes
  • Hydrosilylation of ketones and azide-alkyne cycloadditions
  • Regioselective boron addition to internal alkynes
  • Hydroboration
  • Methylenation-Diels-alder cyclization
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)