Merck
755214
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chloropyridine-4-carboxylic acid
95%
Synonym(e):
2-Amino-6-chloroisonicotinic acid
Größe auswählen
1 G
€ 233,00
€ 233,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 233,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 233,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
295-304 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
Nc1cc(cc(Cl)n1)C(O)=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-3(6(10)11)2-5(8)9-4/h1-2H,(H2,8,9)(H,10,11)
InChIKey
XELVYABXHBMJRZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)