Fortfahren mit
C1389
Carbenicillin Dinatriumsalz
89.0-100.5% anhydrous basis
Synonym(e):
Carbenicillin Dinatriumsalz, α-Carboxybenzylpenicillin Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 937,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.680,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16N2Na2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
422.36
UNSPSC Code:
51282413
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
EC Number:
225-360-8
Beilstein/REAXYS Number:
5722128
MDL number:
€ 91,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (chemical)
Quality Segment
assay
89.0-100.5% anhydrous basis
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C17H18N2O6S.2Na/c1-17(2)11(16(24)25)19-13(21)10(14(19)26-17)18-12(20)9(15(22)23)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7,9-11,14H,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23)(H,24,25);;/q;2*+1/p-2/t9?,10-,11+,14-;;/m1../s1
InChI key
RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
General description
Carbenicillin ist ein halbsynthetisches, Breitband-Carboxypenicillin-Antibiotikum mit bakterizider und Beta-Laktamase-resistenter Aktivität. Es handelt sich um ein Breitbandantibiotikum, weshalb es gegen eine Vielzahl von Bakterien, einschließlich grampositiver und gramnegativer Bakterien, wirksam ist. Carbenicillin ist besonders gegen Pseudomonas aeruginosa, ein gramnegatives Bakterium, geeignet, das häufig gegen andere Antibiotika resistent ist.
Carbenicillin wird häufig in zellbiologischen Anwendungen verwendet, um das Wachstum bakterieller Kontaminanten zu verhindern. Es wird auch in der Mikrobiologie zur Auswahl von Bakterien verwendet, die mit einem Vektor transformiert wurden, der das Beta-Laktamase-kodierende Gen enthält, wodurch sie resistent gegen Carbenicillin sind.
Application
Carbenicillin-Dinatriumsalz wird wie folgt eingesetzt:
  • bei der Vorbereitung von Luria-Bertani(LB)-Agarplatten und -Medien
  • als selektiver Wirkstoff im Kulturmedium, um das Wachstum bakterieller Kontaminanten zu verhindern
  • in einer Untersuchung mit dem Fokus auf die Entwicklung monoklonaler Antikörper
Biochem/physiol Actions
Wirkungsweise: Carboxypenicillin ist ein Antibiotikum, das die Zellwandsynthese von Bakterien hemmt (Peptidoglykan-Vernetzung), indem es Transpeptidasen auf der Innenfläche der Zellmembran von Bakterien deaktiviert.
Antimikrobielles Spektrum: aktiv gegen grampositive und gramnegative Bakterien
Carbenicillin acyliert die Penicillin-empfindliche Transpeptidase-C-terminale Domäne, indem der Lactam-Ring geöffnet wird. Diese Inaktivierung verhindert die Vernetzung von Peptidoglykan-Strängen und hemmt so die dritte und letzte Stufe der bakteriellen Zellwandsynthese. Dies führt zu einer unvollständigen Zellwandsynthese der Bakterien und schließlich zu einer Zelllyse.
Features and Benefits
  • Breitspektrum-Antibiotikum mit bakterizider und Beta-Laktamase-resistenter Aktivität
  • Wirksam gegen eine Vielzahl von Bakterien, einschließlich Pseudomonas aeruginosa
  • Häufig in der Zellbiologie und Biochemie verwendet
  • Bietet eine größere Stabilität als Ampicillin
Preparation Note
Fest verschlossen. Trocken. Unter Verschluss oder in einem Bereich aufbewahren, der nur für qualifizierte oder autorisierte Personen zugänglich ist.
Analysis Note
Bei 37 °C 3 Tage lang stabil
Other Notes
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0455000C3416C9231
description
89.0-100.5% anhydrous basis
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
description
meets USP testing specifications
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
89.0-100.5% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (chemical)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbenicillin Dinatriumsalz
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf