Merck
753793
Sigma-Aldrich
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 630 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonym(e):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite
About This Item
Lineare Formel:
CdSxSe1-x/ZnS
UNSPSC-Code:
26111700
NACRES:
NA.23
Form
liquid
Konzentration
1 mg/mL in toluene
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
n20/D 1.496
Durchmesser
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Fluoreszenz
λem 630 nm
Funktionelle Gruppe
oleic acid
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
These Photo and Thermostable Quantum Dot materials have comparable fluorescence and molecular kinetics across all colors. Narrow and sharp emission peaks result in less overlap of peaks when multiplexing.
Hinweis zur Analyse
Full Width at Half Maximum: 30 - 40nm
Oleic Acid as Ligand
Rechtliche Hinweise
For use in optical electronics research only.
Product of CytoDiagnostics
Trilite is a trademark of Cytodiagnostics Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Alle anzeigen