Fortfahren mit
790192
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, solid
Synonym(e):
Artificial atoms, Fluorescent nanocrystals, QDs
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 403,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 821,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CdSe/ZnS
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
26111700
€ 403,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
fluorescence
λem 620 nm
Application
CdSe/ZnS core/shell nanocrystals in solid form are highly purified quantum dots. They can be dispersed in most non-polar organic solvents such as toluene, chloroform, hexane, etc. With very low organic impurity, these quantum dots are specifically designed as emitters for optoelectronic applications such as display and solid state lighting.
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Legal Information
Product of Ocean Nanotech, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
748099748056748080
description
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, solid
description
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 600 nm, solid
description
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 540 nm, solid
description
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 560 nm, solid
fluorescence
λem 620 nm
fluorescence
λem 600 nm
fluorescence
λem 540 nm
fluorescence
λem 560 nm
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
supp_hazards
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-24-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Wonder what is the percentage of weight is the octylamine ligands compared to the QDs?
    1 answer
    1. The weight percentage of octylamine ligands compared to the quantum dots is not determined for this product.
      Helpful?
  2. What is the particle density for product 790192, CdSe/ZnS core-shell quantum dots?
    1 answer
    1. The particle density is not determined for this product.
      Helpful?
  3. What is the molecular weight of CdSe/ZnS core-shell type quantum dots, and what is the recommended method for their dissolution?
    1 answer
    1. The molecular weight information for CdSe/ZnS core-shell type quantum dots is typically not provided in the QD field, as it can be calculated based on the quantum effect via size. The recommended solvents for dissolving CdSe/ZnS core-shell type quantum dots include chloroform, toluene, xylene, and THF. The procedure for dissolution involves adding the solvent to the QD solid, shaking it for 3 minutes, and sonication for 20 seconds if the QDs are not completely dispersed. If toluene is the solvent, any grade of toluene can be used. No specific equipment is needed for dissolving CdSe/ZnS core-shell type quantum dots; shaking the vial is sufficient.
      Helpful?
  4. What is the particle size and shell size for product 790192, CdSe/ZnS core-shell quantum dots?
    1 answer
    1. The particle size of the core and shell is about 8 nm and that of the surface ligand is 2 nm.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.