Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 705,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
liquid
concentration
10 mg/mL in toluene
fluorescence
λem 1000 nm
storage temp.
2-8°C
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description oleic acid coated, fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene | description oleic acid coated, fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene | description oleic acid coated, fluorescence λem 1100 nm, 10 mg/mL in toluene | description fluorescence λem 1000 nm, 10 mg/mL in toluene |
| fluorescence λem 1000 nm | fluorescence λem 1400 nm | fluorescence λem 1100 nm | fluorescence λem 1000 nm |
| concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene | concentration 10 mg/mL in toluene |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PbS core-type quantum dots
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1314-87-0 + 108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?