The refractive index (n) for this material is 1.577. No data is available for the extinction coefficient (k). The average core diameter of the quantum dots is 4 to 4.5 nanometers. The shell thickness ranges from 6 to 7 nanometers. The total diameter is 11 to 12 nanometers.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 313,00 |
Über diesen Artikel
description
Emissive Layer
Quality Segment
form
liquid
concentration
5 mg/mL in toluene
fluorescence
FWHM 25-30 nm, λem 650 nm, , quantum yield ≥70
functional group
oleic acid
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description oleic acid functionalized, fluorescence λem 650 nm, 5 mg/mL in toluene | description oleic acid functionalized, fluorescence λem 580 nm, 5 mg/mL in toluene | description amine functionalized, fluorescence λex 650 nm, 1 mg/mL in water | description carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 560 nm, 1 mg/mL in water |
| functional group oleic acid | functional group oleic acid | functional group amine | functional group carboxylic acid |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| concentration 5 mg/mL in toluene | concentration 5 mg/mL in toluene | concentration 1 mg/mL in water | concentration 1 mg/mL in water |
| fluorescence , quantum yield ≥70, λem 650 nm, FWHM 25-30 nm | fluorescence FWHM 23-28 nm, , quantum yield ≥70%, λem 580 nm | fluorescence , quantum yield ≥50%, FWHM 25-30 nm, λex 650 nm | fluorescence FWHM 23-28 nm, , quantum yield ≥50%, λem 560 nm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1306-24-7 + 108-88-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Do you have the n and k (refractive index and extinction coefficient) data for this material? Structural Dimensions: What are the average core diameter and shell thickness for these Quantum Dots?