Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BiI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.69
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-127-4
MDL number:
Assay:
≥99.998% trace metals basis
Form:
powder and chunks
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.998% trace metals basis
form
powder and chunks
reaction suitability
core: bismuth, reagent type: catalyst
core: bismuth
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
408 °C (lit.)
density
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
material synthesis precursor
perovskite solar cells
SMILES string
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bismut(III)-iodid
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?