Merck
750794
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-aminooxazole-4-carboxylate
95%
Größe auswählen
5 G
€ 72,10
€ 72,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 72,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 72,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1coc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-2-10-5(9)4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
InChIKey
NBABLVASYFPOEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)