Wichtige Dokumente
358940
6-Heptensäure
99%
Synonym(e):
6-Heptanoic acid
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
222-224 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6.5 °C (lit.)
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2H,1,3-6H2,(H,8,9)
InChIKey
RWNJOXUVHRXHSD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?