Fortfahren mit
193232
6-Amino-1,4-benzodioxan
≥98%
Synonym(e):
1,4-Benzodioxan-6-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,10
€ 48,82
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
244-718-4
MDL number:
Assay:
≥98%
€ 48,82
Listenpreis€ 65,10Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.599 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
density
1.231 g/mL (lit.)
SMILES string
Nc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H9NO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4,9H2
InChI key
BZKOZYWGZKRTIB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,4-Benzodioxan-6-amine was used in the synthesis of N-(2-hydroxy-ethyl)-2,3-didehydroazapodophyllotoxins having anti-tumor activity and dioxanoacridinones.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
746037635995179000
description
≥98%
description
97%
description
≥95%
description
97%
assay
≥98%
assay
97%
assay
≥95%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.231 g/mL (lit.)
density
-
density
-
density
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.599 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.549 (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
mp
88-93 °C
mp
-
mp
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)