Merck
749443
Sigma-Aldrich
L-Ornithine-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
(S)-(+)-2,5-Diaminopentanoic acid-3,3,4,4,5,5-d6 hydrochloride
Größe auswählen
10 MG
€ 358,00
€ 358,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 358,00
About This Item
Lineare Formel:
NH2(CD2)3CH(COOH)(NH2) •HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
€ 358,00
Check Cart for Availability
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
245 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2.ClH/c6-3-1-2-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1/i1D2,2D2,3D2;
InChIKey
GGTYBZJRPHEQDG-IYAGNYDCSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Caitlyn Makins et al.
Biochimica et biophysica acta, 1865(8), 1077-1084 (2017-05-22)
Ornithine 4,5-aminomutase (OAM) from Clostridium sticklandii is an adenosylcobalamin (AdoCbl) and pyridoxal 5'-phosphate (PLP)-dependent enzyme that catalyzes a 1,2-amino shift, interconverting d-ornithine and 2S, 4R-diaminopentanoate. The reaction occurs via a radical-based mechanism whereby a PLP-bound substrate radical undergoes intramolecular isomerization