Wichtige Dokumente
749095
N-(2-Carboxyethyl)glycine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
HO2CCH2CH215NHCH2CO2H
Molekulargewicht:
148.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CC[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c7-4(8)1-2-6-3-5(9)10/h6H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)/i6+1
InChIKey
GAUBNQMYYJLWNF-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)