Fortfahren mit
1012495
USP
beta-Alanin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
β-Alanin, β-Ala, 3-Aminopropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906793
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
beta-alanine
manufacturer/tradename
USP
mp
202 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
beta-Alanine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Pamidronate Disodium for Injection
Biochem/physiol Actions
Endogene β-Aminosäure, bei der es sich um einen nicht-selektiven Agonisten an Glycin-Rezeptoren und einen Liganden für den G-Protein-gekoppelten Orphan-Rezeptor, TGR7 (MrgD), handelt. β-Alanin ist eine Komponente von Pantothensäure.
Diese endogene β-Aminosäure ist ein unselektiver Agonist von Glycin-Rezeptoren und ein Ligand des G-Protein-gekoppelten Orphan Rezeptors TGR7 (MrgD). Der β-Alaninfluss spielt eine zellschützende Rolle indem er die osmotische Stabilität von Meeresorganismen, preimplantation-Mausembryos und Säugerzellen unter hypoxischem Stress stabilisiert.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR1349411441.01008
beta-Alanin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012495
beta-Alanin
β-Alanin analytical standard
Supelco
41144
β-Alanin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
API family
beta-alanine
API family
beta-alanine
API family
-
API family
-
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (decomposition)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under beta-Alanin
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)