79380
Phosgen -Lösung
~20% in toluene
Synonym(e):
Carbon oxychloride, Carbonyl chloride, Phosgen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solution
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Carbonylations
Konzentration
~20% in toluene
Verunreinigungen
≤300 mg/kg benzene
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC(Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4
InChIKey
YGYAWVDWMABLBF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter