Fortfahren mit
15217
Bis(trichlormethyl)carbonat
purum, ≥99.0% (AT)
Synonym(e):
Kohlensäure-bis-(trichlormethylester), Triphosgen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
€ 231,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3COCOOCCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.75
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
250-986-3
Beilstein/REAXYS Number:
1787583
MDL number:
Assay:
≥99.0% (AT)
Form:
solid
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
solid
mp
77-82 °C
functional group
carbonate, chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O3/c4-2(5,6)11-1(10)12-3(7,8)9
InChI key
UCPYLLCMEDAXFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Bis(trichloromethyl) carbonate was used in the preparation of Fmoc-amino acid chlorides. It was also used in the preparation of aryl-(Z)-vinyl chlorides.
Other Notes
Crystalline, easy-to-handle substitute for phosgene; 1 mole of the reagent corresponds in its reactivity to 3 moles phosgene
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
232618515090781
description
purum, ≥99.0% (AT)
description
≥97.0% (GC)
description
purum p.a., ≥99.0% (AT)
description
puriss. plus, ≥99.5% (GC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
-
form
powder
form
liquid
mp
77-82 °C
mp
-
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
functional group
carbonate, chloro
functional group
chloro
functional group
-
functional group
amine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(trichlormethyl)carbonat
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)