Merck
748285
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-1-methylindole
96%
Synonym(e):
(1-Methyl-1H-indo-3-yl)methanamine
Größe auswählen
1 G
€ 130,00
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 130,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 130,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.617
Dichte
1.098 at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
Cn1cc(CN)c2ccccc12
InChI
1S/C10H12N2/c1-12-7-8(6-11)9-4-2-3-5-10(9)12/h2-5,7H,6,11H2,1H3
InChIKey
NOFZMDGMQKRLIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)