Fortfahren mit
515574
Isoindolin
97%
Synonym(e):
1,3-Dihydro-2H-isoindole, 1,3-Dihydroisoindole, 2,3-Dihydro-1H-isoindole, 2-Azaindan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.57 (lit.)
bp
221 °C (lit.)
mp
17 °C (lit.)
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1NCc2ccccc12
InChI
1S/C8H9N/c1-2-4-8-6-9-5-7(8)3-1/h1-4,9H,5-6H2
InChI key
GWVMLCQWXVFZCN-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to make a chiral diamine catalyst from L-proline for the asymmetric acylation of alcohols.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)