Wichtige Dokumente
747351
Pyrazole-4-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
crystals
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C1=NNC=[13CH]1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)/i1+1
InChIKey
WTKZEGDFNFYCGP-OUBTZVSYSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)