Fortfahren mit
8.07572
Pyrazol
for synthesis
Synonym(e):
Pyrazol, 1,2-Diazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.08
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-017-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
€ 69,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
potency
1010 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
66-68 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1nccc1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
InChI key
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Uranextraktion mit Polymeren auf Pyrazolbasis: In einer Studie wurde nachgewiesen, dass ein poröses organisches Polymer auf Pyrazolbasis Uran extrahieren kann, was potenzielle Anwendungen für die Umweltsanierung und die Entsorgung von Atommüll bietet (Yu et al., 2024).
  • Pyrazolderivate für landwirtschaftliche Fungizide: Neuartige Pyrazol-4-Carboxamid-Derivate, die eine Oximether-Gruppe enthalten, wurden synthetisiert und als potenzielle Succinatdehydrogenase-Inhibitoren (SDHIs) zur Bekämpfung von Rhizoctonia solani in Nutzpflanzen bewertet, was auf ihren Nutzen in der Landwirtschaft hindeutet (Luo et al., 2024).
  • Fluoreszenzsonden auf Pyrazolbasis: Forschungen zur Synthese und Anwendung spezifischer N(2)H(4)-Fluoreszenzsonden auf der Grundlage der Pyrazolstruktur haben deren Nützlichkeit mit den Eigenschaften der aggregationsinduzierten Emission (AIE) gezeigt, was mögliche Anwendungen in der biologischen Bildgebung aufzeigt (Yang et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 66 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 69 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
807064P56607777846
description
for synthesis
description
for synthesis
description
98%
description
96%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
66-68 °C
mp
49-52 °C
mp
67-70 °C (lit.)
mp
124-128 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
form
crystals
form
crystals
form
crystals
form
solid
potency
1010 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrazol
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
target_organs
spleen,Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)