Merck
742988
Sigma-Aldrich
Bis-(4-bromphenyl)-iodonium-trifluormethansulfonat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(p-Br-Ph)2IOTf, Bis-(4-bromphenyl)-iodonium-triflat
Größe auswählen
1 G
€ 124,00
€ 124,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 124,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8Br2F3IO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
587.97
Beilstein:
4900069
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 124,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Zusammensetzung
carbon, 25.9-27.2% CHN
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
iodo
triflate
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Brc1ccc([I+]c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Br2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChIKey
HJAMWVFQXYTJBE-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)