Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 332,00 |
Über diesen Artikel
grade
electronic grade
description
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
assay
≥99%
mp
175-177 °C (lit.)
solubility
PGMEA: ~40%, ethyl lactate: ~55%, γ-butyrolactone: ~65%
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc([I+]c2ccc(cc2)C(C)(C)C)cc1
InChI
1S/C20H26I.C4HF9O3S/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h7-14H,1-6H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI key
DJBAOXYQCAKLPH-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description electronic grade, ≥99% | description electronic grade, ≥99% trace metals basis | description electronic grade, ≥99% trace metals basis | description 98% |
| assay ≥99% | assay ≥99% trace metals basis | assay ≥99% trace metals basis | assay 98%, ≥97.5% (TLC) |
| grade electronic grade | grade electronic grade | grade electronic grade | grade - |
| solubility PGMEA: ~40%, ethyl lactate: ~55%, γ-butyrolactone: ~65% | solubility ethyl lactate: ~20%, γ-butyrolactone: ~10%, PGMEA: ~3% | solubility PGMEA: ~50%, ethyl lactate: ~25%, γ-butyrolactone: ~50% | solubility - |
| mp 175-177 °C (lit.) | mp 194-197 °C (lit.) | mp 162-166 °C (lit.) | mp - |
| description Total acid <2 × 10-3 mol/kg | description Total acid <2 × 10-3 mol/kg | description Total acid <2 × 10-3 mol/kg | description - |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
194999-85-4
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?