Merck
74242
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dap(Z)-OH
≥95.0%
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nβ-Z-L-2,3--diaminopropionsäure, Fmoc-3-(Z-amino)-L-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
460.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95.0%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
SMILES String
OC(=O)[C@H](CNC(=O)OCc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C26H24N2O6/c29-24(30)23(14-27-25(31)33-15-17-8-2-1-3-9-17)28-26(32)34-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t23-/m0/s1
InChIKey
CDAHZCMBWKGJEC-QHCPKHFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)