Fortfahren mit
772453
Fmoc-Lys(palmitoyl)-OH
95%
Synonym(e):
Palmitoyl lysine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C37H54N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
606.84
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
71-83 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C37H54N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-26-35(40)38-27-20-19-25-34(36(41)42)39-37(43)44-28-33-31-23-17-15-21-29(31)30-22-16-18-24-32(30)33/h15-18,21-24,33-34H,2-14,19-20,25-28H2,1H3,(H,38,40)(H,39,43)(H,41,42)/t34-/m1/s1
InChI key
DQZCUQJUXKWZEE-UUWRZZSWSA-N
Application
Amino acid-lipid conjugate for the solid phase synthesis of peptide-lipids. Lipidated peptides have been shown in some cases to lead to increased cellular permeability and metabolic stability.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7720544758317290
description
95%
description
98%
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
95%
assay
98%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
71-83 °C
mp
128-131 °C
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)