Fortfahren mit
13609
Wang-Harz
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Synonym(e):
p-Alkoxy-benzylalkohol polymer gebunden, p-Alkoxybenzylalkohol-Harz, [4-(Hydroxymethyl)-phenoxymethyl]-polystyrol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,20
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 86,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1.1 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
100-200 mesh
application(s)
peptide synthesis
functional group
alcohol
General description
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
Application
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
13618514748533173
description
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
description
extent of labeling: 0.6-1.2 mmol/g loading
description
100-200 mesh, extent of labeling: 1.5-2.0 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
functional group
alcohol
functional group
alcohol
functional group
alcohol
functional group
amine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
form
solid
form
solid
form
-
form
-
extent of labeling
1.1 mmol/g loading
extent of labeling
0.6-1.2 mmol/g loading
extent of labeling
1.5-2.0 mmol/g OH loading
extent of labeling
0.5-1.0 mmol/g loading
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wang-Harz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)