Merck
742252
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-Amino-cycloheptanol
≥99% (GC)
Größe auswählen
500 MG
€ 515,00
€ 515,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 515,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H15NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.20
Beilstein:
5805054
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 515,00
Noch 0 auf Lager.
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (GC)
Form
solid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥99.5% (GC)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
N[C@H]1CCCCC[C@@H]1O
InChI
1S/C7H15NO/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h6-7,9H,1-5,8H2/t6-,7-/m0/s1
InChIKey
ZWOFTVSNNFYPAB-BQBZGAKWSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)