Merck
695432
Sigma-Aldrich
4-(4-Morpholinyl)benzoesäure
97%
Synonym(e):
4-Morpholinobenzoesäure
Größe auswählen
5 G
€ 62,00
€ 62,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 62,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 62,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
284-289 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO3/c13-11(14)9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-15-8-6-12/h1-4H,5-8H2,(H,13,14)
InChIKey
XVAJKPNTGSKZSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)