Fortfahren mit
633488
3-Formyl-4-Hydroxybenzoesäure
97%
Synonym(e):
5-Carboxysalicylaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
€ 176,25
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 560,00
€ 420,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 176,25
Listenpreis€ 235,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
246-250 °C (lit.)
functional group
aldehyde, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H6O4/c9-4-6-3-5(8(11)12)1-2-7(6)10/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI key
NXZBZWZORYEIJL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
289647
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
246-250 °C (lit.)
mp
208 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
solid
functional group
carboxylic acid, aldehyde
functional group
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)