Merck
653896
Sigma-Aldrich
3-(Boc-Aminomethyl)piperidin
95%
Synonym(e):
(Piperidin-3-ylmethyl)carbamidsäure-tert.-butylester, tert.-Butyl-(piperidin-3-ylmethyl)-carbamat
About This Item
Lineare Formel:
C5H10NCH2NHCO2C4H9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
60-70 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChIKey
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reagent for:
  • Preparation of 9-substituted phenanthrene-based tylophorine analogs
  • Enzymatic acylation
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)