Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 66,90 € 50,17 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 142,00 € 106,50 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-764-7
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
€ 50,17
Listenpreis€ 66,90Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
impurities
≤1% water
mp
137-141 °C
SMILES string
C1CN(CCN1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI key
OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Chrnb2(54239)
General description
1-(4-Pyridyl) piperazine (or 4-Piperazinopyridine) is an active structural component that is used as a building block to prepare various medicinally important active molecules.
Application
1-(4-Pyridyl) piperazine can be used as a building block for the synthesis of:
- Nocathiacin I analogs for antibacterial studies.
- 4-amino-pyridyl derivatives, benzimido isoquinoline based derivatives and tert-pentylphenoxyalkyl piperazine derivatives for various biological applications.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (GC) | description ≥99% | description 97% | description 95% |
| assay ≥97.0% (GC) | assay ≥99% | assay 97% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form liquid | form solid | form - |
| mp 137-141 °C | mp - | mp 43-47 °C (lit.) | mp - |
| Gene Information rat ... Chrnb2(54239) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information rat ... Htr1a(24473) |
| impurities ≤1% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?